Läs mer
4-amino-1,2,4-triazol, Mikromol™
Produktkod. 30052348
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052348 25 mg
17941746 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30052348 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0235.090025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-Amino-1,2,4-triazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-1,2,4-triazole
CAS 584-13-4
Analyt- eller komponentnamn 4-Amino-1,2,4-triazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C2 H4 N4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Amino-1,2,4-triazole
InChI formel InChI=1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2
LEDER Nn1cnnc1
IUPAC-namn 1,2,4-triazol-4-amin
Molekylvikt (g/mol) 84.08
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 84,0436 g/mol