Läs mer
4-amino-1,2,4-triazolidine-3,5-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-amino-1,2,4-triazolidine-3,5-dione |
| CAS | 21531-96-4 |
| Molekylformel | C2H4N4O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4N4O2/c3-6-1(7)4-5-2(6)8/h3H2,(H,4,7)(H,5,8) |
| LEDER | NN1C(=O)NNC1=O |
| IUPAC-namn | 4-amino-1,2,4-triazolidine-3,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.08 |
| Formel vikt | 116.0334 |