Läs mer
4-amino-[1,2,5]tiadiazol-3-karboxylsyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10259424
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10259424 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10259424 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00178DA
 Begränsad artikel
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-[1, 2, 5]thiadiazole-3-carboxylic acid
CAS 2829-58-5
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C3H3N3O2S
MDL-nummer MFCD00718830
Kvantitet 1 g
Synonym 4-amino-1,2,5 thiadiazole-3-carboxylic acid, 4-amino-1,2,5-thiadiazole-3-carboxylicacid, 1,2,5-thiadiazole-3-carboxylic acid, 4-amino, 1,2,5-thiadiazole, tda2, 1,2,5-thiadiazole-3-carboxylicacid, 4-amino, 4-amino-1,2,5-thiadiazol-3-carboxylic acid
InChI-nyckel OJMKAQZLZNNVTG-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=NSN=C1C(O)=O
IUPAC-namn 4-amino-1,2,5-tiadiazol-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 145.14
PubChem CID 251763
Formel vikt 145.14
Procent renhet 97%