Läs mer
4-amino-1-(2-pyridyl)piperidinhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15459145
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15459145 250 mg 250mg
15407997 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15459145 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51108.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 77145-39-2 | C10H16ClN3 | 213.709 g/mol
4-amino-1-(2-pyridyl)piperidinhydroklorid används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-amino-1-(2-pyridyl)piperidinhydroklorid används som farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77145-39-2
Molekylformel C10H16ClN3
Molekylvikt (g/mol) 213.709
MDL-nummer MFCD09607833
InChI-nyckel HNICPQFPDAEZKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyridin-2-yl piperidin-4-amine hydrochloride, 4-amino-1-2-pyridyl piperidine hydrochloride, 1-2-pyridyl-4-piperidylamine, chloride, 1-2-pyridyl-4-piperidinamine hydrochloride, 1-pyridin-2-yl piperidin-4-amine-hydrogen chloride 1/1, 1-pyridin-2-yl-piperazine hydrochloride; 1-2-pyridyl-4-piperidinamine hydrochloride
PubChem CID 45786931
IUPAC-namn 1-pyridin-2-ylpiperidin-4-amin; hydroklorid
LEDER C1CN(CCC1N)C2=CC=CC=N2.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-1-(2-pyridyl)piperidine hydrochloride
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 213.71
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.