Läs mer
4-Amino-1-((2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-1-((2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one hydrochloride |
| CAS | 69-74-9 |
| Molekylformel | C9H14ClN3O5 |
| MDL-nummer | MFCD00012839 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | O=C1N=C(N)C=CN1[C@@H]2[C@@H]([C@H]([C@H](CO)O2)O)O.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.68 |
| Procent renhet | 97% |