Läs mer
4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymetyl)-1,3-oxatiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one, Mikromol™
Produktkod. 30051366
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051366 25 mg
1 options
Produktkod. 30051366 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0749.040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymetyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-ett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one ((+)-trans-Lamivudine)
CAS 134680-32-3
Analyt- eller komponentnamn 4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one ((+)-trans-Lamivudine)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8H11N3O3S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2S-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., (+)-BCH 189, 2',3'-Dideoxy-3'-thiacytidine, 2'-Deoxy-3'-thiacytidine, 3TC, BCH 189, (+)-, NSC 620753, 4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one, (+)-trans-Lamivudine, ent-Lamivudine, Lamivudine Related Compound D, GR 103665X (racemic mix of GR 109714X and GR 109712X), Ph Eur Lamivudine for system suitability 2, GR 111720X, GR 135522X, GR109825X, GR137198X, GW403126X
InChI formel InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m1/s1
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CS[C@@H](CO)O2
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymetyl)-1,3-oxatiolan-5-yl]pyrimidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 229.26
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 229,052 g/mol