missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Amino-1,3-benzenedisulfonic Acid (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-1,3-benzenedisulfonic Acid |
| CAS | 137-51-9 |
| Molekylformel | C6H7NO6S2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-Amino-2,4-benzenedisulfonic Acid, 2-Aminobenzene-1,5-disulfonic Acid, 4-Amino-m-benzenedisulfonic Acid, 6-Amino-1,3-benzenedisulfonic Acid, Aniline-2,4-disulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO6S2/c7-5-2-1-4(14(8,9)10)3-6(5)15(11,12)13/h1-3H,7H2,(H,8,9,10)(H,11,12,13) |
| LEDER | Nc1ccc(cc1S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-aminobenzene-1,3-disulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.25 |
| Formel vikt | 252.9715 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?