Läs mer
4-Amino-1,3-dimethyl-5-nitrosouracil x-H2O, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-1,3-dimethyl-5-nitrosouracil |
| CAS | 6632-68-4 |
| Molekylformel | C6H8N4O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 6-Amino-1,3-dimethyl-5-nitroso-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N4O3/c1-9-4(7)3(8-13)5(11)10(2)6(9)12/h7H2,1-2H3 |
| LEDER | CN1C(=O)N(C)C(=O)C(=C1N)N=O |
| IUPAC-namn | 6-amino-1,3-dimethyl-5-nitrosopyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.15 |
| Formel vikt | 184.0596 |