Läs mer
4-amino-1,5-dimetyl-2-fenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-on (Ampyron), Mikromol™
Beskrivning
4-amino-1,5-dimetyl-2-fenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-on (Ampyron)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminoantipyrin |
| CAS | 83-07-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Aminoantipyrin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H13 N3 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Metamizole Sodium Monohydrate Imp. B (EP), Metamizole Imp. B (EP), Antipyrine, 4-amino- (8CI), 4-Amino-1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, (2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)amine, 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-4-amino-3H-pyrazol-3-one, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-amino-5-pyrazolone, 4-AAP, 4-Amino-1,2-dihydro-2,3-dimethyl-1-phenylpyrazol-5-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydropyrazol-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-3-pyrazolone, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-4-pyrazolin-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazolin-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazoline, 4-Amino-1-phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolone, 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone, 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenylpyrazolin-5-one, 4-Aminoantipyrine, 4-Aminophenazone, Aminoantipyrine, Aminoazophene, Ampyrone, Metapirazone, NSC 60242, Solvapyrin A, Metamizole Sodium Monohydrate Impurity B, Metamizole Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3 |
| LEDER | CN1N(C(=O)C(=C1C)N)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 4-amino-1,5-dimetyl-2-fenylpyrazol-3-one |
| Visa mer |