Läs mer
4-Amino-1,8-naftalenimid, 95 %
Produktkod. 15486339
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15486339 100 mg 100mg
15476339 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15486339 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64358.MC
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1742-95-6 | C12H8N2O2 | 212,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1742-95-6
Molekylformel C12H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 212.21
MDL-nummer MFCD00006921
InChI-nyckel SSMIFVHARFVINF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-1,8-naphthalimide, 4-aminonaphthalimide, 6-amino-benzo de isoquinoline-1,3-dione, 6-amino-1h-benzo de isoquinoline-1,3 2h-dione, 4-aminonaphthalene-1,8-dicarboximide, naphthalimide, 4-amino, dfp 1, 1h-benz de isoquinoline-1,3 2h-dione, 6-amino, 6-aminobenzo de isoquinoline-1,3-dione, parp inhibitor v, 4-ani
PubChem CID 1720
ChEBI CHEBI:40071
LEDER NC1=C2C=CC=C3C(=O)NC(=O)C(C=C1)=C23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-1,8-naphthalimide
Smältpunkt >360 °C
Färg Orange
Densitet 1.105
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Löslig i DMSO
IUPAC-namn 6-aminobenso[de]isokinolin-1,3-dion
Formel vikt 212.21
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.