Läs mer
4-Amino-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid, 98%
Produktkod. 11359755
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359755 1 g 1g
11369755 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359755 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19794.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 183673-71-4 | C11H20N2O4 | 244.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 183673-71-4
Molekylformel C11H20N2O4
Molekylvikt (g/mol) 244.29
MDL-nummer MFCD01318728
InChI-nyckel YNHLVALLAURVJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-aminopiperidine-4-carboxylic acid, 4-amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid, 4-amino-1-boc-isonipecotic acid, 4-amino-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid, h-pip boc-oh, 4,4-acp 1-n-boc, 4-amino-piperidine-1,4-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester, 1-boc-4-amino-4-piperidinecarboxylic acid, 4-amino-1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxylic acid, 4-amino-1-tert-butoxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 693797
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)(CC1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Smältpunkt ∽290°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 7588844
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]piperidin-4-karboxylsyra
Formel vikt 244.29
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.