Läs mer
4-Amino-1-Boc-piperidin, 97 %
Produktkod. 15453987
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15453987 5 g 5g
15443987 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30779.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 87120-72-7 | C10H21N2O2 | 201,29 g/mol
4-Amino-1-Boc-piperidin är ett kemiskt reagens som används vid framställning av farmaceutiska föreningar. Används i syntesen av bromodomain-hämmare samt HepG2-cellcykelhämmare som används i antitumörterapi. Används även i en mikrovågsassisterad fastfassyntes av N-substituerade piperidiner via direkt annullering av primära aminer med hartsbundna dimesylater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Amino-1-Boc-piperidin är ett kemiskt reagens som används vid framställning av farmaceutiska föreningar. Används i syntesen av bromodomain-hämmare samt HepG2-cellcykelhämmare som används i antitumörterapi. Används även i en mikrovågsassisterad fastfassyntes av N-substituerade piperidiner via direkt annullering av primära aminer med hartsbundna dimesylater.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Air Sensitive, förvara borta från luft. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87120-72-7
Molekylformel C10H21N2O2
Molekylvikt (g/mol) 201.29
MDL-nummer MFCD01076201
InChI-nyckel LZRDHSFPLUWYAX-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-amino-1-boc-piperidine, 1-boc-4-aminopiperidine, n-boc-4-aminopiperidine, n-boc-4-amino-piperidine, 4-amino-1-n-boc-piperidine, 4-amino-n-boc piperidine, 1-boc-4-amino piperidine, 1-n-boc-4-aminopiperidine, 1-t-butoxycarbonyl-4-aminopiperidine, n-1-boc-4-aminopiperidine
PubChem CID 1268291
IUPAC-namn tert-butyl-4-aminopiperidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC([NH3+])CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-1-Boc-piperidine
Smältpunkt 44 °C till 48 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3259
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 200.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.