Läs mer
4-amino-1-butanol, 98 %
Beskrivning
4-amino-1-butanol är en användbar mellanprodukt i en mängd olika organiska synteser. Det används främst i produkter för personlig vård, beredning av vattenlösliga katjoniska flockningsmedel och jonbytarhartser samt vid beredning av betalaktamantibiotika. Den används för produktion av effektiva anjoniska emulgeringsmedel, nonjoniska polyetenemulsioner, vattenbehandling, metallbehandling och absorption av koldioxidgas. Det används som pigmentdispergeringshjälpmedel och härdare i utvalda textilhartser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
4-Amino-1-butanol är en användbar mellanprodukt i en mängd olika organiska synteser. Det används främst i produkter för personlig vård, beredning av vattenlösliga katjoniska flockningsmedel och jonbytarhartser samt vid beredning av betalaktamantibiotika. Den används för produktion av effektiva anjoniska emulgeringsmedel, nonjoniska polyetenemulsioner, vattenbehandling, metallbehandling och absorption av koldioxidgas. Det används som pigmentdispergeringshjälpmedel och härdare i utvalda textilhartser.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anteckningar
Luftkänslig och hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-1-butanol |
| Smältpunkt | 16 °C till 18 °C |
| Densitet | 0.967 |
| Kokpunkt | 206 °C |
| Flampunkt | 107 °C (224 °F) |
| Odör | Aminliknande |
| Linjär formel | H2N(CH2)4OH |
| Brytningsindex | 1.461 |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN2735 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.