Läs mer
4-amino-1-butanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-1-butanol |
| CAS | 13325-10-5 |
| Molekylformel | C4H11NO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Amino-4-butanol, 4-Amino-1-butanol, 4-Aminobutanol, 4-Hydroxy-1-butanamine, 4-Hydroxybutylamine, Butanolamine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2 |
| LEDER | NCCCCO |
| IUPAC-namn | 4-aminobutan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 89.14 |
| Formel vikt | 89.0841 |