missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Amino-1-(diethylamino)pentane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-1-(diethylamino)pentane |
| CAS | 140-80-7 |
| Molekylformel | C9H22N2 |
| Kvantitet | 5 mL |
| Synonym | N1,N1-Diethyl-1,4-pentanediamine, 1-(Diethylamino)-4-aminopentane, 1-Methyl-4-(diethylamino)butylamine, 2-Amino-5-(diethylamino)pentane, 2-Amino-5-diethylamino-n-pentane, 4-(Diethylamino)-1-methylbutylamine, 5-(Diethylamino)-2-pentanamine, 5-(Diethylamino)-2-pentylamine, N,N-Diethyl-1,4-pentanediamine, N5,N5-Diethyl-2,5-pentanediamine, NSC 2606, Novoldiamine, δ-(Diethylamino)-α-methylbutylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H22N2/c1-4-11(5-2)8-6-7-9(3)10/h9H,4-8,10H2,1-3H3 |
| LEDER | CCN(CC)CCCC(C)N |
| IUPAC-namn | 1-N,1-N-diethylpentane-1,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.28 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?