missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Amino-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxamide |
| CAS | 5413-89-8 |
| Molekylformel | C5H8N4O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-Amino-1-methyl-imidazole-5-carboxamide, NSC 7858 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N4O/c1-9-2-8-4(6)3(9)5(7)10/h2H,6H2,1H3,(H2,7,10) |
| LEDER | Cn1cnc(N)c1C(=O)N |
| IUPAC-namn | 5-amino-3-methylimidazole-4-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.14 |
| Formel vikt | 140.0698 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?