Läs mer
4-amino-1-metyl-1H-pyrazol, 95 %
Produktkod. 15496577
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496577 5 g 5g
15406587 250 mg 250mg
15486577 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15496577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33728.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 69843-13-6 | C4H7N3 | 97,121 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69843-13-6
Molekylformel C4H7N3
Molekylvikt (g/mol) 97.121
MDL-nummer MFCD05667135
InChI-nyckel LBGSWBJURUFGLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazol-4-amine, 1-methyl-1h-pyrazol-4-ylamine, 4-amino-1-methylpyrazole, 1h-pyrazol-4-amine, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrazole-4-ylamine, 4-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-ylamine, acmc-20a0x1, 4-amino-1-methyl-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-4-amine
PubChem CID 4770990
IUPAC-namn 1-metylpyrazol-4-amin
LEDER CN1C=C(C=N1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Smältpunkt 47 °C till 50 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 4368862
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 97.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.