missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Amino-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, Mikromol™
Beskrivning
4-Amino-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| CAS | 139756-02-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Amino-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H14 N4 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Amino-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N4O/c1-3-4-5-6(9)7(8(10)13)12(2)11-5/h3-4,9H2,1-2H3,(H2,10,13) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCCc1nn(C)c(C(=O)N)c1N |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?