Läs mer
4-Amino-1-methylpyrimidin-2(1H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-1-methylpyrimidin-2(1H)-one |
| CAS | 1122-47-0 |
| Molekylformel | C5H7N3O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-Methylcytosine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O/c1-8-3-2-4(6)7-5(8)9/h2-3H,1H3,(H2,6,7,9) |
| LEDER | CN1C=CC(=NC1=O)N |
| IUPAC-namn | 4-amino-1-methylpyrimidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.12 |
| Formel vikt | 125.0589 |