Läs mer
4-amino-1-naftolhydroklorid, 90%, teknisk
Produktkod. 10246110 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10246110 5 g 5g
10564091 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10246110 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 158510050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5959-56-8 | C10H9NO·HCl | 195,65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5959-56-8
Molekylformel C10H9NO·HCl
Molekylvikt (g/mol) 195.65
MDL-nummer MFCD00012562
InChI-nyckel FDBQTRARWCKEJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-1-naphthol hydrochloride, 4-aminonaphthalen-1-ol hydrochloride, 1-amino-4-naphthol hydrochloride, 1-naphthalenol, 4-amino-, hydrochloride, 4-amino-1-naphtholhydrochloride, 4-aminonaphthol, chloride, pcmd-cc-pab-253, 1-naphthalenol, 4-amino-, hydrochloride 1:1, acmc-1aogt, 4-amino-1-naphthol . hcl
PubChem CID 2723858
IUPAC-namn 4-aminonaftalen-1-ol;hydroklorid
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-1-naphthol hydrochloride
Namnnotering teknik, 90 %
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 273,0 °C
Färg Grå till rosa
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 88% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC10H6OH·HCl
Kvantitet 5 g
Beilstein 13, 667
Merck Index 10, 457
Formel vikt 195.65
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.