Läs mer
4-Amino-1-pentanol-d4 Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-1-pentanol-d4 Hydrochloride Salt |
| CAS | 1216414-18-4 |
| Molekylformel | C5 D4 H9 N O . H Cl |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO.ClH/c1-5(6)3-2-4-7;/h5,7H,2-4,6H2,1H3;1H/i2D2,4D2; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])CC(C)N |
| IUPAC-namn | 4-amino-1,1,2,2-tetradeuteriopentan-1-ol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.648 |
| Formel vikt | 143.101 |