Läs mer
4-Amino-1-pentanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-1-pentanol |
| CAS | 927-55-9 |
| Molekylformel | C5 H13 N O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | NSC 1095 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO/c1-5(6)3-2-4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3 |
| LEDER | CC(N)CCCO |
| IUPAC-namn | 4-aminopentan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 103.16 |
| Formel vikt | 103.0997 |