missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Amino-1-propylpyrrolidin-2-one Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-1-propylpyrrolidin-2-one Hydrochloride |
| CAS | 1255717-37-3 |
| Molekylformel | C7H14N2O . HCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Pyrrolidinone, 4-amino-1-propyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), 4-Amino-1-propylpyrrolidin-2-one hydrochloride, 4-Amino-1-propyl-2-pyrrolidinone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O.ClH/c1-2-3-9-5-6(8)4-7(9)10;/h6H,2-5,8H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CCCN1CC(N)CC1=O |
| IUPAC-namn | 4-amino-1-propylpyrrolidin-2-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.66 |
| Formel vikt | 178.0873 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?