Läs mer
4-Amino-1-tert-butyl-3-(1’-naphthylmethyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-1-tert-butyl-3-(1'-naphthylmethyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Amino-1-tert-butyl-3-(1'-naphthylmethyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21N5/c1-20(2,3)25-19-17(18(21)22-12-23-19)16(24-25)11-14-9-6-8-13-7-4-5-10-15(13)14/h4-10,12H,11H2,1-3H3,(H2,21,22,23) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 331.1797 |
| Procent renhet | >95% |