Läs mer
4-amino-1-tert-butyl-3-(3-bromobenzyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidin, TRC
Produktkod. 30010128
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010128 100 mg
30004611 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30010128 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA602985100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 956025-99-3
Molekylformel C16 H18 Br N5
Molekylvikt (g/mol) 360.25
Synonym 3-[(3-Bromophenyl)methyl]-1-(1,1-dimethylethyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, 3-BrB-PP1;
IUPAC-namn 3-[(3-bromofenyl)metyl]-1-tert-butylpyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amin
LEDER CC(C)(C)n1nc(Cc2cccc(Br)c2)c3c(N)ncnc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-1-tert-butyl-3-(3-bromobenzyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H18BrN5/c1-16(2,3)22-15-13(14(18)19-9-20-15)12(21-22)8-10-5-4-6-11(17)7-10/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H2,18,19,20)
Formel vikt 359.0746
Procent renhet >95%