Läs mer
4-amino-1-tert-butyl-3-(3-metylbenzyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidin, TRC
Produktkod. 30008193
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008193 100 mg
30005339 50 mg
30005742 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008193 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA602960100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 956025-83-5
Molekylformel C17 H21 N5
Molekylvikt (g/mol) 295.38
IUPAC-namn 1-tert-butyl-3-[(3-metylfenyl)metyl] pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amin
LEDER Cc1cccc(Cc2nn(c3ncnc(N)c23)C(C)(C)C)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-1-tert-butyl-3-(3-methylbenzyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H21N5/c1-11-6-5-7-12(8-11)9-13-14-15(18)19-10-20-16(14)22(21-13)17(2,3)4/h5-8,10H,9H2,1-4H3,(H2,18,19,20)
Formel vikt 295.1797
Procent renhet >95%