Läs mer
4-Amino-1-tert-butyl-3-benzylpyrazolo[3,4-d]pyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-1-tert-butyl-3-(3-benzyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine |
| CAS | 186895-85-2 |
| Molekylformel | C16 H19 N5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N5/c1-16(2,3)21-15-13(14(17)18-10-19-15)12(20-21)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10H,9H2,1-3H3,(H2,17,18,19) |
| LEDER | CC(C)(C)n1nc(Cc2ccccc2)c3c(N)ncnc13 |
| IUPAC-namn | 3-benzyl-1-tert-butylpyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.36 |
| Formel vikt | 281.164 |