Läs mer
4-Amino-1H-pyrazole, 95%
Produktkod. 11492180
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492180 500 mg 500mg
11482180 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11492180 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28921.ME
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 28466-26-4 | C3H5N3 | 83.094 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28466-26-4
Molekylformel C3H5N3
Molekylvikt (g/mol) 83.094
MDL-nummer MFCD01693729
InChI-nyckel AXINVSXSGNSVLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminopyrazole, 4-amino-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-4-ylamine, 9ci, pyrazole, 4-amino, 1h-pyrazole-4-amine, pyrazole-4-ylamine, 4-nh2-pyrazole, 1-h-pyrazol-4-amine, pubchem14988
PubChem CID 78035
IUPAC-namn 1H-pyrazol-4-amine
LEDER C1=C(C=NN1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-1H-pyrazole
Smältpunkt 72°C to 77°C
Kvantitet 500 mg
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 83.09
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.