Läs mer
4-Amino-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11342196
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342196 250 mg 250mg
11322196 1 g 1g
11332196 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11342196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03519.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
4-Amino-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine decreases serum cholesterol markedly in rats.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2380-63-4
Molekylformel C5H5N5
Molekylvikt (g/mol) 135.13
MDL-nummer MFCD00005688
InChI-nyckel LHCPRYRLDOSKHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-amine, 4-aminopyrazolo 3,4-d pyrimidine, 4-amino-1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine, pyrazoloadenine, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ylamine, 4-aminopyrazolopyrimidine, 4 app, 4-app, adenine antimetabolite
PubChem CID 75420
IUPAC-namn 1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
LEDER NC1=C2C=NNC2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Smältpunkt >310°C (decomposition)
Odör Odorless
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2811
Beilstein 5824
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 135.13
Procent renhet 98%