Läs mer
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17; 1-15N-1-oxyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl-D17-1-15N |
| CAS | 97461-87-5 |
| Molekylformel | C9 D17 H2 15N N O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1-Piperidinyl-3,3,4,5,5-d5-1-15N-oxy, 4-amino-2,2,6,6-tetra(methyl-d3)- (9CI), 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17, 1-15N-1-oxyl, 4-Amino-2,2,6,6-tetra(methyl-d3)-1-piperidinyl-3,3,4,5,5-d5-1-15N-oxy, 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17-1-15N-1-oxyl, 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl-D17-1-15N, 4-Aminotempo-d17,15N, 4-NH2-TEMPO-d17,15N, TAMINE-d17,15N, Tempamine-d17,15N, TEMPO-amine-d17,15N |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19N2O/c1-8(2)5-7(10)6-9(3,4)11(8)12/h7H,5-6,10H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D,11+1 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C1([15N]([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])(N)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 3,3,4,5,5-pentadeuterio-1-λ1-oxidanyl-2,2,6,6-tetrakis(trideuteriomethyl)(115N)azinan-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.3581 |
| Formel vikt | 189.2535 |