missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17-1-oxyl, CDN

Produktkod. 30318725
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.01 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30318725 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30318725 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND27810.01G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl-D17
CAS 70588-04-4
Molekylformel C9 D17 H2 N2 O
Kvantitet 0.01 g
Synonym 1-Piperidinyl-3,3,4,5,5-d5-oxy, 4-amino-2,2,6,6-tetra(methyl-d3)- (9 CI), 4-Amino-2,2,6,6-tetra(methyl-d3)-1-piperidinyl-3,3,4,5,5-d5-oxy, 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17-1-oxyl, 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl-D17, 4-Aminotempo-d17, 4-NH2-TEMPO-d17, TAMINE-d17, Tempamine-d17, TEMPO-amine-d17
InChI formel InChI=1 S/C9H19N2O/c1-8(2)5-7(10)6-9(3,4)11(8)12/h7H,5-6,10H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7 D
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C1(N([O])C(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(N)C1([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 3,3,4,5,5-pentadeuterio-1-λ1-oxidanyl-2,2,6,6-tetrakis(trideuteriomethyl)piperidin-4-amine
Molekylvikt (g/mol) 188.3647
Formel vikt 188.2564 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.