missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 36768-62-4 |
| Smältpunkt | 12°C to 15°C |
| Densitet | 0.893 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 199°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00005984 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, Triacetonediamine, TAD, 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.27 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?