Learn More
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy, 97%, free radical
Product Code. 10530014 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10530014 250 mg Glasflaska 250mg
10419480 1 g Glasflaska 1g
10685042 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10530014 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 172732500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14691-88-4 | C9H19N2O | 171.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Polymerisationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14691-88-4
Molekylformel C9H19N2O
Molekylvikt (g/mol) 171.26
MDL-nummer MFCD00006479
Synonym 4-Amino-TEMPO
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,hexane
Formel vikt 171.26
Procent renhet 97%
Fysisk form Adhering Crystals, Needles or Moist Mass
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.