Läs mer
4-amino-2,3,5,6-tetrafluorbensoesyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11314576
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314576 1 g 1g
11324576 5 g 5g
11334576 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11314576 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20128.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 944-43-4 | C7H3F4NO2 | 209.1 g/mol
Det används i kemisk forskning och som farmaceutisk intermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används i kemisk
forskning och som farmaceutisk intermediär.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i metanol (25 mg/ml).
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 944-43-4
Molekylformel C7H3F4NO2
Molekylvikt (g/mol) 209.1
MDL-nummer MFCD00007647
InChI-nyckel WTNSXWSOTDBWOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5,6-tetrafluoro-4-aminobenzoic acid, acmc-209rrw, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoicacid, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-amino-benzoic acid, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluoro-benzoic acid, benzoic acid,4-amino-2,3,5,6-tetrafluoro, benzoic acid, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluoro, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
PubChem CID 70345
IUPAC-namn 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorbensoesyra
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)N)F)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Smältpunkt 182°C to 184°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2121117
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in methanol (25mg/ml).
Formel vikt 209.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.