Läs mer
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11480278
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480278 5 g 5g
11470278 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480278 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23815.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1682-20-8
Molekylformel C5H2F4N2
Molekylvikt (g/mol) 166.079
MDL-nummer MFCD00010855
InChI-nyckel PLVFNMQHMRRBAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine, 4-aminotetrafluoropyridine, tetrafluoropyridin-4-amine, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-pyridinamine, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-pyridylamine, pubchem2992, acmc-1bzbr, 4-amino-tetrafluoropyridine, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorropyridine, 4-pyridinamine, 2,3,5,6-tetrafluoro
PubChem CID 1270911
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetrafluorpyridin-4-amin
LEDER C1(=C(C(=NC(=C1F)F)F)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Smältpunkt 84°C to 87°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 475870
Formel vikt 166.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.