missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Amino-2,3-dichlorophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-2,3-dichlorophenol |
| CAS | 39183-17-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6H5Cl2NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-Amino-2,3-dichlorophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Cl2NO/c7-5-3(9)1-2-4(10)6(5)8/h1-2,10H,9H2 |
| LEDER | Nc1ccc(O)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 4-amino-2,3-dichlorophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.02 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?