Läs mer
4-Amino-2',3-dimethylazobenzene, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318486
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30318486 100 mg
1 options
Produktkod. 30318486 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC10202000100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2,3-dimethylazobenzene
CAS 97-56-3
Analyt- eller komponentnamn 4-Amino-2,3-dimethylazobenzene
Frakt skick +20°C
Molekylformel C14 H15 N3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzenamine, 2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]- (9CI), C.I. Solvent Yellow 3 (8CI), o-Toluidine, 4-o-tolylazo- (6CI), 2-Methyl-4-[2-(2-methylphenyl)diazenyl]benzenamine, 2,3'-Dimethyl-4'-aminoazobenzene, 2-Aminoazotoluene, 2-Methyl-4-[(2-methylphenyl)diazenyl]amine, 2-Methyl-4-[(o-tolyl)azo]aniline, 2',3-Dimethyl-4-aminoazobenzene, 4-(o-Tolylazo)-o-toluidine, 4-Amino-2',3-dimethylazobenzene, Brasilazina Oil Yellow R, C.I. 11160, C.I. 11160B, Fast Garnet GBC Base, Fast Yellow AT, Fat Yellow B, Hidaco Oil Yellow, NSC 1797, NSC 26821, OAAT, Oil Yellow 21, Oil Yellow 2681, Oil Yellow 2R, Oil Yellow AT, Oil Yellow C, Oil Yellow I, Organol Yellow 2T, Solvent Yellow 3, Somalia Yellow R, o-AT, o-Aminoazotoluene
InChI formel InChI=1S/C14H15N3/c1-10-5-3-4-6-14(10)17-16-12-7-8-13(15)11(2)9-12/h3-9H,15H2,1-2H3/b17-16+
LEDER Cc1ccccc1N=Nc2ccc(N)c(C)c2
IUPAC-namn 2-methyl-4-[(E)-(2-methylphenyl)diazenyl]aniline
Molekylvikt (g/mol) 225.29
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 225.1266 g/mol