Läs mer
4-amino-2,5-difluorbensenboronsyra pinakolester, 96 %
Produktkod. 15419755
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15419755 250 mg 250mg
15409755 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15419755 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52356.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 939807-75-7 | C12H16BF2NO2 | 255,072 g/mol
4-amino-2,5-difluorbensenboronsyra pinakolester används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-Amino
-2,5-difluorbensenboronsyra pinakolester används som farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 939807-75-7
Molekylformel C12H16BF2NO2
Molekylvikt (g/mol) 255.072
MDL-nummer MFCD09743045
InChI-nyckel SOHBHFWRCLJGDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2,5-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2,5-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylamine, 4-amino-2,5-difluorophenylboronic acid pinacol ester, 2,5-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-aniline, 2,5-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzenamine, benzenamine, 2,5-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 57955144
IUPAC-namn 2,5-difluoro-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2F)N)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 250 mg
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 255.07
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.