Läs mer
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile, 96%
Produktkod. 11465637
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465637 5 g 5g
11455637 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11465637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23611.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 112279-61-5 | C7H4F2N2 | 154.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112279-61-5
Molekylformel C7H4F2N2
Molekylvikt (g/mol) 154.12
MDL-nummer MFCD00190102
InChI-nyckel LAPGMTOHOQPDGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluoro-4-aminobenzonitrile, 4-cyano-2,5-difluoroaniline, 4-amino-2,5-difluoro-benzonitrile, 4-amino-2,5-difluorobenzenecarbonitrile, 4-cyano, pubchem3536, ksc507o5b, 4-cyano-2,5-difluoro-aniline, timtec-bb sbb028311, buttpark 100\07-75
PubChem CID 2735900
IUPAC-namn 4-amino-2,5-difluorbensonitril
LEDER C1=C(C(=CC(=C1F)N)F)C#N
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Smältpunkt 91°C to 94°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 154.12
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.