Läs mer
4-Amino-2,5-dimethylphenol, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10366244 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10366244 5 g Glass bottle 5g
10021164 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10366244 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 155330050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 3096-71-7
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.18
MDL-nummer MFCD00007873
InChI-nyckel JSWVCUXQICMATE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2,5-xylenol, phenol, 4-amino-2,5-dimethyl, unii-rf4r93709t, 2,5-dimethyl-4-aminophenol, 4-amino-2,5-dimethyl-phenol, 4-hydroxy-2,5-dimethylaniline, acmc-209hjo, 2,5-dimethy-4-aminophenol, 2,5-xylenol, 4-amino, ksc495q0r
PubChem CID 76544
IUPAC-namn 4-amino-2,5-dimethylphenol
LEDER CC1=CC(=C(C=C1O)C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2, 5-dimethylphenol
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 242°C to 243°C
Färg White to Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel (CH3)2C6H2(OH)NH2
Kvantitet 5 g
Beilstein 13, 634
Formel vikt 137.18
Procent renhet 95%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Amino-2,5-dimethylphenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.