Läs mer
4-Amino-2,6-dichloro-3-nitropyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-2,6-dichloro-3-nitropyridine |
| CAS | 2897-43-0 |
| Molekylformel | C5 H3 Cl2 N3 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3Cl2N3O2/c6-3-1-2(8)4(10(11)12)5(7)9-3/h1H,(H2,8,9) |
| LEDER | Nc1cc(Cl)nc(Cl)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2,6-dichloro-3-nitropyridin-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 208 |
| Formel vikt | 206.9602 |