missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Amino-2,6-dichloro-a-(4-chlorophenyl)benzeneacetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-2,6-dichloro-alpha-(4-chlorophenyl)benzeneacetonitrile |
| CAS | 132252-58-5 |
| Molekylformel | C14 H9 Cl3 N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzeneacetonitrile, 4-amino-2,6-dichloro-α-(4-chlorophenyl)-, 4-Amino-2,6-dichloro-α-(4-chlorophenyl)benzeneacetonitrile, (RS)-(4-Amino-2,6-dichlorophenyl)(4-chlorophenyl)acetonitrile, (RS)-2-(4-Amino-2,6-dichlorophenyl)-2-(4-chlorophenyl)acetonitrile, Diclazuril 4-amino derivative |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Cl3N2/c15-9-3-1-8(2-4-9)11(7-18)14-12(16)5-10(19)6-13(14)17/h1-6,11H,19H2 |
| LEDER | Nc1cc(Cl)c(C(C#N)c2ccc(Cl)cc2)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-amino-2,6-dichlorophenyl)-2-(4-chlorophenyl)acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.59 |
| Formel vikt | 309.9831 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?