Läs mer
4-amino-2,6-diklorfenol, TRC
Produktkod. 30334846
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30334846 1 g
1 options
Produktkod. 30334846 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6320731G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2,6-dichlorophenol
CAS 5930-28-9
Molekylformel C6H5Cl2NO
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H5Cl2NO/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H,9H2
LEDER Nc1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1
IUPAC-namn 4-amino-2,6-diklorfenol
Molekylvikt (g/mol) 178.02
Formel vikt 176.9748