Läs mer
4-Amino-2,6-dichloropyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-2,6-dichloropyridine |
| CAS | 2587-02-2 |
| Molekylformel | C5 H4 Cl2 N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4Cl2N2/c6-4-1-3(8)2-5(7)9-4/h1-2H,(H2,8,9) |
| LEDER | Nc1cc(Cl)nc(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 2,6-dichloropyridin-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 163 |
| Formel vikt | 161.9752 |