Läs mer
4-Amino-2,6-dimethoxypyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-2,6-dimethoxypyrimidine |
| CAS | 3289-50-7 |
| Molekylformel | C6H9N3O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinamine, (2,6-Dimethoxypyrimidin-4-yl)amine, 2,6-Dimethoxy-4-aminopyrimidine, 4-Amino-2,6-dimethoxypyrimidine, NSC 166290, Sulfadimethoxine EP Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O2/c1-10-5-3-4(7)8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9) |
| LEDER | COc1cc(N)nc(OC)n1 |
| IUPAC-namn | 2,6-dimethoxypyrimidin-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.16 |
| Formel vikt | 155.0695 |