missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Amino-2,6-dimethyl-7(8H)-pteridone Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-2,6-dimethyl-7(8H)-pteridone Sodium Salt |
| CAS | 1216633-22-5 |
| Molekylformel | C8H8N5NaO |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N5O.Na/c1-3-8(14)13-7-5(10-3)6(9)11-4(2)12-7;/h1-2H3,(H3,9,11,12,13,14);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].Cc1nc(N)c2nc(C)c([O-])nc2n1 |
| IUPAC-namn | sodium;4-amino-2,6-dimethylpteridin-7-olate |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.17 |
| Formel vikt | 213.0627 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?