Läs mer
4-Amino-2,6-dimethylpyridine, 98%
Produktkod. 15488558
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488558 5 g 5g
15498558 250 mg 250mg
15478558 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15488558 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61970.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3512-80-9 | C7H10N2 | 122.171 g/mol
4-Amino-2,6-dimetylpyridin, är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i läkemedel, jordbrukskemikalier, färgämnen, fält.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Amino-2,6-dimetylpyridin, är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i läkemedel, jordbrukskemikalier, färgämnen, fält.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3512-80-9
Molekylformel C7H10N2
Molekylvikt (g/mol) 122.171
MDL-nummer MFCD00130078
InChI-nyckel ZJXMKPARTVOUAM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77047
IUPAC-namn 2,6-dimetylpyridin-4-amin
LEDER CC1=CC(=CC(=N1)C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2,6-dimethylpyridine
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Synonym 4-amino-2,6-dimethylpyridine, 2,6-dimethyl-pyridin-4-ylamine, 2,6-dimethylpyridin-4-ylamine, 4-amino-2,6-lutidine, 4-pyridinamine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethylpyridin-4yl-amine, 2,6-dimethyl-4-pyridinamine, 2,6-dimethyl-4-aminopyridine, pubchem19474, 4-amino-2, 6-lutidine
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 122.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.