Läs mer
4-Amino-2,6-dimetylpyrimidin, 99 %
Produktkod. 11479707
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479707 10 g 10g
11469707 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22175.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 461-98-3 | C6H9N3 | 123,159 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 461-98-3
Molekylformel C6H9N3
Molekylvikt (g/mol) 123.159
MDL-nummer MFCD00006106
InChI-nyckel BJJDXAFKCKSLTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2,6-dimethylpyrimidine, kyanmethin, cyanomethine, cyanmethine, kyanmethine, 2,6-dimethyl-4-pyrimidinamine, 2,4-dimethyl-6-aminopyrimidine, 6-amino-2,4-dimethylpyrimidine, 2,6-dimethyl-4-pyrimidinylamine, 4-pyrimidinamine, 2,6-dimethyl
PubChem CID 68039
IUPAC-namn 2,6-dimetylpyrimidin-4-amin
LEDER CC1=CC(=NC(=N1)C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2,6-dimethylpyrimidine
Smältpunkt 184 °C till 186 °C
Kvantitet 10 g
Merck Index 14,5326
Formel vikt 123.16
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.