Läs mer
4-Amino-2-bromopyridine, 95%
Produktkod. 11926381 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11926381 1 g Glass bottle 1g
11378951 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11926381 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 437410010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7598-35-8 | C5H5BrN2 | 173.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7598-35-8
Molekylformel C5H5BrN2
Molekylvikt (g/mol) 173.01
MDL-nummer MFCD01646061
InChI-nyckel GNTGEMWEXKBWBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-bromopyridine, 2-bromo-4-aminopyridine, 2-bromo-4-pyridylamine, 2-bromo-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, 2-bromo, 2-bromo-pyridin-4-ylamine, pubchem1100, pubchem1222, 2-brompyridin-4-amin, 2-bromopyridine-4-amine
PubChem CID 346455
IUPAC-namn 2-bromopyridin-4-amine
LEDER NC1=CC=NC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2-bromopyridine
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 98.0°C to 100.0°C
Färg Orange to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 173.01
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Amino-2-bromopyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.