Läs mer
4-Amino-2-bromopyridine, 97%
Produktkod. 11324396
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324396 5 g 5g
11314396 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324396 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20007.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7598-35-8 | C5H5BrN2 | 173.01 g/mol
4-Amino-2-brompyridin används som medicinsk intermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Amino-2-brompyridin används som medicinsk intermediär.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7598-35-8
Molekylformel C5H5BrN2
Molekylvikt (g/mol) 173.01
MDL-nummer MFCD01646061
InChI-nyckel GNTGEMWEXKBWBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-bromopyridine, 2-bromo-4-aminopyridine, 2-bromo-4-pyridylamine, 2-bromo-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, 2-bromo, 2-bromo-pyridin-4-ylamine, pubchem1100, pubchem1222, 2-brompyridin-4-amin, 2-bromopyridine-4-amine
PubChem CID 346455
IUPAC-namn 2-brompyridin-4-amin
LEDER NC1=CC=NC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2-bromopyridine
Smältpunkt 96°C to 99°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 108928
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 173.01
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.